Learn More
Eterato de etilo de bromuro de magnesio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10616213 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10616213 25 g Frasco de vidrio 25 g
10464833 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10616213 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 209700250
Spotlight Ofertas
Usar código promocional 28038
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 29858-07-9 | C4H10Br2MgO | 258.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29858-07-9
Fórmula molecular C4H10Br2MgO
Peso molecular (g/mol) 258.24
Número MDL MFCD00064500
Clave InChI JGZKUKYUQJUUNE-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo magnesium bromide diethyl etherate, magnesium bromide etherate, magnesium bromide ethyl etherate, grignard reagent
PubChem CID 11010650
Nombre IUPAC magnesio; etoxietano; dibromuro
SMILES Br[Mg]Br.CCOCC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium bromide ethyl etherate
Color De beige a blanco
Temperatura de inflamación 35°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Argentometry)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (C2H5)2O·MgBr2
Cantidad 25 g
Fieser 01,629; 07,218; 13,259; 17,174
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.24
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Polvo/trozos cristalinos
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Magnesium bromide ethyl etherate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.