Learn More
Bromuro de magnesio dietil etherato, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15409029
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15409029 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 15409029 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L15481.14
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.39€
    67.65€ / 25 g
    Ahorro 15.74€
    18% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 29858-07-9 | C4H10Br2MgO | 258.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El sistema de dietil etérico de bromuro de magnesio (MgBr2 OEt2)-sulfuro de metilo (Me2S) es útil para la desprotección suave y quimioselectiva del éter p-metoxibencilo (PMB).Ácido de Lewis para catálisis de reacciones de Diels-Alder de 2-sulfinilmaleatos homocrírales con ciclopentadieno.El bromuro de magnesio dietil etherato se utiliza en la síntesis de derivados de azola que contienen silicio.
Solubilidad
Se hidroliza en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco.Mantener dentro de un recipiente bien cerrado y en un lugar seco y bien ventilado.Almacenar lejos de agentes oxidantes fuertes, humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium bromide diethyl etherate
CAS 29858-07-9
Temperatura de inflamación 35°C (95°F)
Fórmula molecular C4H10Br2MgO
Fórmula lineal (CH3CH2)2O·MgBr2
Número MDL MFCD00064500
Cantidad 25 g
Número UN UN1325
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo magnesium bromide diethyl etherate, magnesium bromide etherate, magnesium bromide ethyl etherate, grignard reagent
Información de solubilidad Hydrolyzes in water.
Clave InChI JGZKUKYUQJUUNE-UHFFFAOYSA-L
SMILES Br[Mg]Br.CCOCC
Nombre IUPAC magnesio; etoxietano; dibromuro
Peso molecular (g/mol) 258.24
PubChem CID 11010650
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.24
Porcentaje de pureza 98%