Learn More
Bromuro de magnesio, 98 %, puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10024157 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10024157 5 g Frasco de vidrio 5 g
10351290 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10024157 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 413390050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7789-48-2 | Br2Mg | 184.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7789-48-2
Fórmula molecular Br2Mg
Peso molecular (g/mol) 184.11
Número MDL MFCD27995637
Clave InChI OTCKOJUMXQWKQG-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo magnesium bromide, magnesium dibromide, dibromomagnesium, magnesium-bromide, acmc-20aklq, magnesium bromide salt, magnesium ii bromide, magnesium 2+ ion dibromide, grignard reagent
PubChem CID 82241
Nombre IUPAC magnesio;dibromuro
SMILES [Mg++].[Br-].[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium bromide
Punto de fusión 711.0°C
Nombre de nota Anhydrous
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5 to 102.5% (Argentometry)
Fórmula lineal MgBr2
Fieser 02,254; 06,270; 08,273; 10,14; 15,194; 16,199
Índice Merck 15,5723
Información de solubilidad Solubility in water: 1015g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.11
Porcentaje de pureza 98%
Grado Pure
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Magnesium bromide, anhydrous
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.