Learn More
Fosfato de magnesio y amonio hexahidratado, TRC
Código de producto. 30475334
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30475334 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30475334 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2629485G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium Ammonium Phosphate Hexahydrate
CAS 13478-16-5
Cantidad 5 g
Sinónimo Struvite, Ammonium Magnesium Phosphate ((NH4)Mg(PO4)) Hexahydrate, Ammonium Magnesium Phosphate Hexahydrate, Magnesium Monoammonium Phosphate Hexahydrate
Fórmula InChI InChI=1S/Mg.H3N.H3O4P.6H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;/h;1H3;(H3,1,2,3,4);6*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
SMILES O.O.O.O.O.O.[Mg+2].[NH4]OP(=O)([O-])[O-]
Nombre IUPAC azanio;magnesio;fosfato;hexahidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 245.0362