Learn More
Placa de cinc magnesio aluminio, aleación AZ31B, 6,35 mm de grosor, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15406025
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
30 x 30 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15406025 30 x 30 cm cada uno
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15406025 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014066.RF
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium Aluminum Zinc plate, Alloy AZ31B
Nombre de nota 6.35mm (0.25 in.) thick
Peso Mol. medio o Intervalo de pesos mol. Mg:Al:Zn; 96:3:1 wt%
Cantidad 30 x 30 cm
Olor Odorless
Peso ≈994g/30x30cm
Formulario Placa
Número MDL MFCD01074901
Información de solubilidad Insoluble in water.