Learn More
Acrilato de magnesio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11305017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11305017 5 g 5 g
11395007 25 g 25 g
11385007 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11305017 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042002.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5698-98-6 | C6H6MgO4 | 166.415 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5698-98-6
Fórmula molecular C6H6MgO4
Peso molecular (g/mol) 166.415
Número MDL MFCD00068285
Clave InChI DWLAVVBOGOXHNH-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo magnesium acrylate, unii-38v94j49hw, 2-propenoic acid, magnesium salt 2:1, 2-propenoic acid, magnesium salt, 79-10-7 parent, magnesium di-acrylate, magnesium acrylate 5g, acmc-1alvh, magnesium prop-2-enoate, diacrylic acid magnesium salt
PubChem CID 165336
Nombre IUPAC magnesio; prop-2-enoato
SMILES C=CC(=O)[O-].C=CC(=O)[O-].[Mg+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium acrylate
Punto de fusión >220°C (decomposition)
Fórmula lineal [H2C=CHCO2]2Mg
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.42
Forma física Polvo