Learn More
Acetato de magnesio tetrahidratado, TRC
Código de producto. 30466962
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30466962 1 kg 1 Kg
1 options
Código de producto. 30466962 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM2629631KG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium Acetate Tetrahydrate
CAS 16674-78-5
Fórmula molecular C4H14MgO8
Cantidad 1 kg
Sinónimo Magnesium acetate tetrahydrate
Fórmula InChI InChI=1S/2C2H4O2.Mg.4H2O/c2*1-2(3)4;;;;;/h2*1H3,(H,3,4);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2
SMILES O.O.O.O.[Mg+2].CC(=O)[O-].CC(=O)[O-]
Nombre IUPAC magnesio; diacetato; tetrahidrato
Peso molecular (g/mol) 214.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.0539