Learn More
Tetrahidrato de acetato de magnesio, Solstice
Código de producto. 15662270
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Tamaño de la unidad:
100 g
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15662270 500 g 500 g
15642270 100 g 100 g
15652270 2.5 kg 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15662270 Proveedor Honeywell-Fluka N.º de proveedor 228648500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    155.00€
    137.12€ / 500 g
    Ahorro 17.88€
    11% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-05-2027
Añadir a la cesta
Reactivo ACS, ≥98 %
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Solstice ofrece ahora reactivos inorgánicos de calidad premium en todo el – mundo, con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16674-78-5
Fórmula molecular C4H14MgO8
Peso molecular (g/mol) 214.45
Número MDL MFCD00149214
Clave InChI XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo magnesium acetate tetrahydrate, cromosa, acetic acid, magnesium salt, tetrahydrate, unii-i01g0ejc3b, i01g0ejc3b, magnesium diacetate tetrahydrate, magnesium diethanoate tetrahydrate, acmc-20aklu, magnesiumacetatetetrahydrate, ksc497c8p
PubChem CID 134717
Nombre IUPAC magnesio; diacetato; tetrahidrato
SMILES O.O.O.O.[Mg++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium Acetate Tetrahydrate
Forma física Solid
Cantidad 500 g
Fórmula lineal (CH3COO)2Mg · 4H2O
Número UN NONH for all modes of transport
Beilstein 3730605
Formula Weight (peso de la fórmula) 214,45g/mol
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Reactivo ACS