Learn More
Acetato de magnesio tetrahidrato, Fisher BioReagents
Código de producto. 10521255
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Frasco de polietileno
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10521255 500 g Frasco de polietileno 500 g
1 options
Código de producto. 10521255 Proveedor Fisher BioReagents N.º de proveedor BP215500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 16674-78-5 | C4H14MgO8 | 214.45 g/mol
Frasco de polietileno; 500 g
El acetato de magnesio es adecuado para la preparación de soluciones tampón y es necesario como estabilizador en todas las etapas de purificación de bacteriófagos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium Acetate Tetrahydrate
Punto de fusión 80°C
CAS 16674-78-5
Color Blanco
pH 8 to 9
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo ≥99.0 %
Fórmula molecular C4H14MgO8
Fórmula lineal (CH3COO)2Mg·4H2O
Número MDL MFCD00149214
Índice Merck 15, 5718
Sinónimo magnesium acetate tetrahydrate, cromosa, acetic acid, magnesium salt, tetrahydrate, unii-i01g0ejc3b, i01g0ejc3b, magnesium diacetate tetrahydrate, magnesium diethanoate tetrahydrate, acmc-20aklu, magnesiumacetatetetrahydrate, ksc497c8p
Clave InChI XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.[Mg++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Nombre IUPAC magnesio;diacetato;tetrahidrato
Peso molecular (g/mol) 214.45
PubChem CID 134717
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.46
Porcentaje de pureza ≥99.0%
Identificación Pass Test
Envase Frasco de polietileno