Learn More
Tetrahidrato de acetato de magnesio, certificado AR de análisis, Fisher Chemical
Código de producto. 10795331 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Envase:
Jarra de plástico para polvo
Tamaño de la unidad:
500 GR
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10795331 500 g Jarra de plástico para polvo 500 GR
1 options
Código de producto. 10795331 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor M/0350/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
CAS 16674-78-5
Punto de fusión 80°C
Color Blanco
pH 7 to 9
Envase Jarra de plástico para polvo
Fórmula molecular C4H14MgO8
Número MDL MFCD00149214
Cantidad 500 g
Sinónimo magnesium acetate tetrahydrate, cromosa, acetic acid, magnesium salt, tetrahydrate, unii-i01g0ejc3b, i01g0ejc3b, magnesium diacetate tetrahydrate, magnesium diethanoate tetrahydrate, acmc-20aklu, magnesiumacetatetetrahydrate, ksc497c8p
Clave InChI XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
SMILES O.O.O.O.[Mg++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Nombre IUPAC magnesio; diacetato; tetrahidrato
Peso molecular (g/mol) 214.45
PubChem CID 134717
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.398g/mol
Forma física Sólido