Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acetato de magnesio tetrahidrato, para bioquímica
Código de producto. 12674957 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12674957 1 kg 1 Kg
12664957 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 12674957 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 212550010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 16674-78-5 | C4H14MgO8 | 214.45 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para bioquímica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16674-78-5
Fórmula molecular C4H14MgO8
Peso molecular (g/mol) 214.45
Número MDL MFCD00149214
Clave InChI XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo magnesium acetate tetrahydrate, cromosa, acetic acid, magnesium salt, tetrahydrate, unii-i01g0ejc3b, i01g0ejc3b, magnesium diacetate tetrahydrate, magnesium diethanoate tetrahydrate, acmc-20aklu, magnesiumacetatetetrahydrate, ksc497c8p
PubChem CID 134717
Nombre IUPAC magnesio; diacetato; tetrahidrato
SMILES O.O.O.O.[Mg++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium acetate tetrahydrate
Punto de fusión 80.0°C
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal (CH3CO2)2Mg·4H2O
Fieser 15,196
Índice Merck 15,5718
Información de solubilidad Solubility in water: 1200g/L (15°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.46
Grado Bioquímica