Learn More
Tetrahidrato de acetato de magnesio, ≥99%, grado de reactivo, Solstice
Descripción
- ≥95 % para el uso general en laboratorio.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Magnesium acetate tetrahydrate |
| Punto de fusión | 68 °C |
| Color | Incolora |
| pH | 8 a 9 (a 20 °C) |
| Forma física | Sólido |
| Cantidad | 1 kg |
| Olor | Parecido al vinagre |
| Envase | Frasco de polietileno |
| Densidad | 1,45 g/cúbico a 20 °C |
| Fórmula lineal | (CH3COO)2Mg · 4H2O |
| Mostrar más |