Learn More
Acetato de magnesio tetrahidrato, 99,5 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10358910 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10358910 1 kg Frasco de plástico 1 Kg
10399050 5 g Frasco de vidrio 5 g
13408498 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10358910 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 270500010
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 16674-78-5 | C4H14MgO8 | 214.45 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16674-78-5
Fórmula molecular C4H14MgO8
Peso molecular (g/mol) 214.45
Número MDL MFCD00149214
Clave InChI XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo magnesium acetate tetrahydrate, cromosa, acetic acid, magnesium salt, tetrahydrate, unii-i01g0ejc3b, i01g0ejc3b, magnesium diacetate tetrahydrate, magnesium diethanoate tetrahydrate, acmc-20aklu, magnesiumacetatetetrahydrate, ksc497c8p
PubChem CID 134717
SMILES O.O.O.O.[Mg++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium acetate tetrahydrate
Punto de fusión 80.0°C
Nombre de nota p.a.
Color Blanco
pH 8 to 9 (5% soln. at 20°C)
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 1 kg
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5% min. (Complexometry)
Fórmula lineal (CH3CO2)2Mg·4H2O
Fieser 15,196
Índice Merck 15,5718
Información de solubilidad Solubility in water: 1200g/L (15°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Nombre IUPAC magnesio;diacetato;tetrahidrato
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.46
Porcentaje de pureza 99.5%
Grado Analítica