Learn More
Acetato de magnesio tetrahidrato, +98 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10657031 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
2.50 Kg
5 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10657031 500 g Frasco de plástico 500 g
10301071 5 g Frasco de vidrio 5 g
10637464 2.5 kg Frasco de plástico 2.50 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10657031 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 423875000
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
CAS: 16674-78-5 | Molecular Formula: C4H14MgO8 | Molecular Weight: 214.45 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16674-78-5
Fórmula molecular C4H14MgO8
Peso molecular (g/mol) 214.45
Número MDL MFCD00149214
Clave InChI XKPKPGCRSHFTKM-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo magnesium acetate tetrahydrate, cromosa, acetic acid, magnesium salt, tetrahydrate, unii-i01g0ejc3b, i01g0ejc3b, magnesium diacetate tetrahydrate, magnesium diethanoate tetrahydrate, acmc-20aklu, magnesiumacetatetetrahydrate, ksc497c8p
PubChem CID 134717
Nombre IUPAC magnesio;diacetato;tetrahidrato
SMILES O.O.O.O.[Mg++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium acetate tetrahydrate
Punto de fusión 80.0°C
Color Blanco
Forma física Cristales o polvo de cristalina
Cantidad 500 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.0 to 102% (Complexometry)
Fórmula lineal (CH3CO2)2Mg·4H2O
Fieser 15,196
Índice Merck 15, 5718
Información de solubilidad Solubility in water: 1200g/L (15°C). Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.46
Porcentaje de pureza ≥98%
Grado Reactivo ACS
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación