Learn More
Melford Acetato de magnesio tetrahidratado
Código de producto. 30018483
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
5 kg
Tamaño de la unidad:
5 Kg
500 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018483 5 kg 5 Kg
30018482 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30018483 Proveedor Melford N.º de proveedor M241005000.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
  • Número CAS: 16674-78-5
  • Fórmula molecular: ( CH3COO ) 2 Mg 4H2 O
  • Peso molecular: 214,45
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium Acetate Tetrahydrate
CAS 16674-78-5
Cantidad 5 kg
Notas de grado de pureza Grado de biología molecular
Fórmula molecular C4H6MgO4-4H2O