Learn More
Melford Acetato de magnesio tetrahidratado
Descripción
El producto generalmente se envía dentro de las 24 horas. Solo para uso en investigación o fabricación posterior, no para uso alimentario o farmacológico.
- Número CAS: 16674-78-5
- Fórmula molecular: ( CH3COO ) 2 Mg 4H2 O
- Peso molecular: 214,45
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Magnesium Acetate Tetrahydrate |
| CAS | 16674-78-5 |
| Cantidad | 500 g |
| Notas de grado de pureza | Molecular Biology Grade |
| Fórmula molecular | C4H6MgO4-4H2O |