Learn More
Acetato de magnesio, solución acuosa de 1 M, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15432889
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
100 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
50 ml
Código de producto. 15432889
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar J60041.AE
Solicitar formato a granel o personalizado
Edge
CAS: 142-72-3 | C4H6MgO4 | 142.393 g/mol
Magnesium acetate is used in molecular biology applications such as batch in vitro transcription of RNA and the crystallization of transcription factor:DNA complexes and proteins via the sitting-drop vapor-diffusion method. Also used as a buffer and to detect sodium and as a catalyst for sulfuric acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El acetato de magnesio se utiliza en aplicaciones de biología molecular como la transcripción in vitro por lotes del ARN y la cristalización de los complejos del factor:ADN de transcripción y las proteínas mediante el método de difusión de vapor con goteo fijo. También se utiliza como tampón y para detectar el sodio y como catalizador del ácido sulfúrico.
Solubilidad
No miscible o difícil de mezclar con agua.
Notas
Almacenar en lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142-72-3
Fórmula molecular C4H6MgO4
Peso molecular (g/mol) 142.393
Número MDL MFCD00003539
Clave InChI UEGPKNKPLBYCNK-UHFFFAOYSA-L
Sinónimo magnesium acetate, magnesium diacetate, cromosan, acetic acid, magnesium salt, mg acetate, magnesium di acetate, nu-mag, unii-0e95jzy48k, ccris 7883, acetic acid, magnesium salt 2:1
PubChem CID 8896
ChEBI CHEBI:62964
Nombre IUPAC magnesio;diacetato
SMILES CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Mg+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium acetate
Forma física Líquido
Cantidad 100 mL
Fórmula lineal Mg(CH3COO)2
Información de solubilidad Not miscible or difficult to mix with water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.39
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 1M aq. soln.