Learn More
Magnesio, solución estándar AAS, Mg 1000 μg/mL, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Código de producto. 11336359
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11336359 500 mL 500 ml
11369169 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11336359 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 088077.AP
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7439-95-4 | Mg | 24.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-95-4 , 7697-37-2 , 7732-18-5
Fórmula molecular Mg
Peso molecular (g/mol) 24.30
Número MDL MFCD00085308
Clave InChI JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
Nombre IUPAC magnesio
SMILES [Mg]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium
Presión de vapor 17mm Hg at 20°C
Forma física Líquido
Color Incolora
Cantidad 500 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ácido nítrico:5 %; magnesio:0,1%; agua:94,9%