Learn More
Magnesio, +99,9 %, (base de trazas metálicas), virutas, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10574131 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
10 kg
Tamaño de la unidad:
10 Kg
2.50 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10574131 2.5 kg 2.50 Kg
10368090 500 g 500 g
15148229 10 kg 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10574131 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 191080025
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7439-95-4 | Mg | 24.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7439-95-4
Fórmula molecular Mg
Peso molecular (g/mol) 24.30
Número MDL MFCD00085308
Clave InChI JLVVSXFLKOJNIY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo magnesio, sheet, powdered, magnesio italian, turnings, rieke's active, ribbon, unii-i38zp9992a, hsdb 654, nitrate, acs
PubChem CID 5462224
ChEBI CHEBI:25107
Nombre IUPAC magnesio
SMILES [Mg]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium
Nombre de nota 99.9+%
Punto de fusión 651.0°C
Punto de ebullición 1107.0°C
Densidad 1.74g/mL
Cantidad 2.5 kg
Temperatura de inflamación 500°C
Envase Tambor de plástico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.9+%
Formulario Virutas
Fórmula lineal Mg
Fieser 01,627; 02,254; 03,189; 04,315; 05,419; 06,351; 07,218; 10,251; 12,290; 13,170; 15,120; 16,198
Formula Weight (peso de la fórmula) 24.3
Porcentaje de pureza ≥99.9%
Grado base de trazas de metales