Learn More
Magnesio 2-aminoacetato, TRC
Código de producto. 30003776
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003776 100 mg 100 miligramos
30010170 10 mg 10 miligramos
30010266 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003776 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB475003100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14783-68-7
Fórmula molecular C4H8MgN2O4
Peso molecular (g/mol) 172.42
Sinónimo Magnesium Glycinate
Nombre IUPAC magnesio; 2-aminoacetato
SMILES [Mg+2].NCC([O-])=O.NCC([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium 2-Aminoacetate
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2C2H5NO2.Mg/c2*3-1-2(4)5;/h2*1,3H2,(H,4,5);/q;;+2/p-2
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.0334