Learn More
Hidrato de 2,4-pentanodionato de magnesio, típicamente + 98 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11357367
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
250 g
500 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11357367 250 g 250 g
11430290 10 g 10 g
11367367 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11357367 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 012532.30
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
CAS: 67032-77-3 | C10H14MgO4 | 222.523 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67032-77-3
Fórmula molecular C10H14MgO4
Peso molecular (g/mol) 222.523
Número MDL MFCD00150168
Clave InChI AKTIAGQCYPCKFX-SYWGCQIGSA-L
Sinónimo 4-4-oxopent-2-en-2-yl oxy magnesio oxy pent-3-en-2-one
PubChem CID 25113476
Nombre IUPAC magnesio; (E)-4-oxopent-2-en-2-olate
SMILES CC(=CC(=O)C)[O-].CC(=CC(=O)C)[O-].[Mg+2]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnesium 2,4-pentanedionate hydrate
Punto de fusión 260°C (decomposition)
Color Blanco
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 222.52 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza ≥98% (typically)
Forma física Polvo