Learn More
Magnamycin B (>80%), TRC
Código de producto. 30357417
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30357417 1 mg 1 miligramo
30352324 10 mg -
30356747 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30357417 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1766851MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21238-30-2
Fórmula molecular C42H67NO15
Peso molecular (g/mol) 825.98
Sinónimo Carbomycin B, Oxacyclohexadecane Leucomycin V Deriv., 9-Deoxy-9-oxo-Leucomycin V 3-Acetate 4B-(3-Methylbutanoate)
Nombre IUPAC [(2S,3S,4R,6S)-6-[(2R,3S,4R,5R,6S)-6-[[(4R,5S,6S,7R,9R,11E,13E,16R)-4-acetiloxi-5-metoxi-9,16-dimetil-2,10-dixo-7-(2-oxoetil)-1-ox-oxciclohexadeca-11,13-dien-6-il]oxi]-4-(dimetilamino)-5-hidroxi-2-metiloxan-3-il]oxi-4-hidroxi-2,4-dimetiloxanoxan-3-il] 3-metilbutanoato
SMILES CO[C@H]1[C@@H](CC(=O)O[C@H](C)C\C=C\C=C\C(=O)[C@H](C)C[C@H](CC=O)[C@@H]1O[C@@H]2O[C@H](C)[C@@H](O[C@H]3C[C@@](C)(O)[C@@H](OC(=O)CC(C)C)[C@H](C)O3)[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)OC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Magnamycin B
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C42H67NO15/c1-23(2)19-32(47)56-40-27(6)53-34(22-42(40,8)50)57-37-26(5)54-41(36(49)35(37)43(9)10)58-38-29(17-18-44)20-24(3)30(46)16-14-12-13-15-25(4)52-33(48)21-31(39(38)51-11)55-28(7)45/h12-14,16,18,23-27,29,31,34-41,49-50H,15,17,19-22H2,1-11H3/b13-12+,16-14+/t24-,25-,26-,27+,29+,31-,34+,35-,36-,37-,38+,39+,40+,41+,42-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 825.4511