Learn More
Applied Biosystems™ El kit de aislamiento de ácidos ultranucleicos de aguas residuales MagMAX™
Código de producto. 17321909
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 preparaciones
Tamaño de la unidad:
100 reacciones
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17321909 100 preparaciones 100 reacciones
1 options
Código de producto. 17321909 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor A52606
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
El kit de aislamiento de ácido ultranucleico de aguas residuales MagMAX™ permite la extracción eficaz de ácido nucleico de alto rendimiento a partir de muestras de aguas residuales. El kit utiliza la tecnología de gránulos magnéticos MagMAX, lo que garantiza una recuperación reproducible del ácido nucleico de alta calidad compatible con una amplia gama de aplicaciones.
  • El kit de aislamiento de ácido ultranucleico de aguas residuales MagMAX permite la extracción eficaz de ácido nucleico de alto rendimiento a partir de muestras de aguas residuales
  • El kit utiliza la tecnología de gránulos magnéticos MagMAX, lo que garantiza una recuperación reproducible del ácido nucleico de alta calidad compatible con una amplia gama de aplicaciones
  • La vigilancia de las aguas residuales y negras es una herramienta útil para vigilar la propagación regional de patógenos virales y bacterianos
  • Se ha demostrado que la vigilancia a diferentes niveles operativos es una forma fiable de detectar el virus SARS-CoV-2 antes de que se extienda a la población
  • La vigilancia de las aguas residuales se puede utilizar para supervisar otros objetivos virales, como la gripe y el norovirus
  • Sin embargo, las muestras de aguas residuales y negras son algunas de las que suponen un mayor desafío en cuanto a la extracción de ARN y ADN
Las características del kit de aislamiento de ácidos ultranucleicos de aguas residuales MagMAX incluyen:
  • Protocolos listos para la automatización diseñados para los sistemas KingFisher Flex, KingFisher APEX y KingFisher Duo
  • El procedimiento rápido permite procesar 24–96 muestras en ∼45 minutos
  • Compatible con aguas residuales y negras concentradas mediante ultracentrifugación, precipitación, filtración o enriquecimiento viral basado en gránulos y muestras no concentradas
  • Incluye métodos para volúmenes iniciales de 200 μl a 500 ml de aguas residuales
  • Volúmenes de elución que van de 50 a 100 μl
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • Tampón de lisis de 80 ml
• Solución de unión de 50 ml
• Tampón de lavado de 200 ml
• Proteinasa K de 4 ml
• Gránulos de unión de ADN/ARN de 2 ml
• Solución de elución de 25 ml
Almacenar a temperatura ambiente.
Isolation Technology Gránulo magnético
Tipo de muestra Aguas residuales, lodos, aguas negras, Wastewater
Volumen de elución 50 to 200 μL
Tipo de producto final RNA and DNA
Para utilizar con (equipo) KingFisher™ Flex, APEX, Duo
Para utilizar con (aplicación) Aislamiento de ácido nucleico de aguas residuales
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
Cantidad 100 preparaciones
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Tiempo de prueba 45 min
Cantidad de material de partida Sludge: ≤200 mg
Wastewater: ≤500 mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • MagMAX Wastewater Ultra Nucleic Acid Isolation Kit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiocyanic acid, Proteinase
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.