Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ Viral RNA Isolation Kit
Código de producto. 30057793 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 preparaciones
Tamaño de la unidad:
1 set
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30057793 50 preparaciones 1 set
1 options
Código de producto. 30057793 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor AM1939
Black Friday comienza aquí
Usar código promocional 27984
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Kit de aislamiento de ARN vírico MagMAX™
Los kits de aislamiento de ARN vírico MagMAX™ de Ambion se han optimizado para su uso con fluidos biológicos y muestras sin células, como suero, plasma, hisopos y medios de cultivo celular. El aislamiento del ARN de las muestras sin células presenta algunos desafíos específicos con respecto al aislamiento del ARN de tejidos o células cultivadas. Estos incluyen bajos títulos virales, grandes volúmenes que procesar y la gran complejidad de la muestra. Además, el procedimiento debe ser compatible con qRT-PCR en tiempo real. Los kits de aislamiento de ARN vírico MagMAX™ abordan todas estas cuestiones sin utilizar disolventes orgánicos o precipitación de ARN, de modo que eliminan los problemas que suelen presentar los métodos de aislamiento del ARN que utilizan filtro, como la obstrucción, los elevados volúmenes de elución y la poca uniformidad de la producción.
  • Recuperación más eficaz del ARN y el ADN víricos de diversos tipos de muestras
  • Mejores resultados de qRT-PCR
  • Perfectos para trabajar con bajas concentraciones víricas
  • Rendimiento y reproducibilidad mejorados
    Kit de aislamiento de ARN vírico MagMAX™
    La versión mejorada del Kit de aislamiento de ARN vírico MagMAX™ proporciona una mejor lisis de partículas víricas y una recuperación más efectiva tanto del ARN como del ADN vírico a partir de una variedad de muestras biológicas sin células, incluyendo plasma, sueros e hisopos. Los resultados de estos cambios son una mejoría en el rendimiento y la reproducibilidad. La eliminación mejorada del ADN genómico produce mejores resultados de qRT-PCR.
    El kit de aislamiento de ARN vírico MagMAX™ puede aislar eficazmente el ARN y el ADN de muestras de hasta 400μ l. La recuperación de ARN y ADN suele ser superior a 75 %, pero puede variar dependiendo del tipo de muestra. El ARN recuperado con el kit es de alta calidad y pureza y es adecuado para RT-PCR en tiempo real.
    Para obtener una versión validada por NVSL de este kit, consulte Kit de aislamiento de ARN vírico AI⁄ND MagMAX™.
    Productos accesorios
    El concentrado de solución de lisis/unión, el concentrado de solución de lavado 1, el concentrado de solución de lavado 2 y el portador de ARN son componentes de los kits de aislamiento de ARN vírico MagMAX™ que también pueden adquirirse por separado.
    Placas y tapas de procesamiento adicionales: recomendamos tapas y placas de pocillos 96 de Phenix Research Products (#MPU-8117, #MPE-8019).
    Beneficios del aislamiento con base de gránulos magnéticos
    Los gránulos magnéticos ofrecen muchas ventajas para aislar el ARN de las células y el ARN vírico de muestras sin células. La tecnología MagMAX™ de Ambion une el ARN con mayor eficacia que los métodos que utilizan filtros de fibra de vidrio, lo que redunda en un mayor rendimiento de ARN. Las producciones de ARN presentan mayor uniformidad tanto entre experimentos como entre una gran variedad de tamaños de muestras. La tecnología de gránulos magnéticos de MagMAX™ elimina las obstrucciones de los filtros que producen las partículas celulares de las muestras. Dado que solo se necesitan unos pocos gránulos magnéticos para conseguir uniones muy eficaces, el ARN unido puede eluirse en solo 20–50 μl de agua sin nucleasas. Esto convierte a la tecnología de gránulos magnéticos de MagMAX™ en una solución muy útil para concentrar el ARN de grandes muestras diluidas.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifications
    Contenido y almacenamiento La tapa de la placa de procesamiento, el concentrado de solución de unión, el concentrado de solución de lavado 1, el concentrado de soluució de lavado 2 y el tampón de elución se almacenan a temperatura ambiente. Los gránulos de unión de ARN se almacenan a 4 °C y el potenciador de unión de lisis se almacena a –20 °C.
    Formato Tubo(s)
    Isolation Technology Gránulo magnético
    Tiempo de purificación 45 min
    Tipo de muestra Muestras líquidas (p. ej., suero), muestras víricas, plasma, fluidos sin células, suero
    Tipo de producto final ADN⁄ARN víricos
    Compatibilidad de alto rendimiento No compatible con alto rendimiento (manual)
    Para utilizar con (aplicación) PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), PCR de transcriptasa inversa (RT-PCR) y Northern Blotting
    N.º de reacciones 50
    Línea de productos MagMAX
    Cantidad 50 preparaciones
    Báscula Mini
    Cantidad de material de partida Hasta 400 μl de muestra
    Target ADN⁄ARN víricos
    Producción 10 ng
    Show More Show Less
    Solo para uso veterinario.