Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ Viral/Pathogen Wash Solution
Descripción
This wash solution is included in the MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation kits and MagMAX Microbiome Ultra Nucleic Acid Isolation Kit (Cat. Nos. A42352, A42356, A42357, and A42358). It is made available separately for applications that require more wash solution than is provided in the kit.
Important: This wash solution may develop inert white or brown particulates that float in solution. This is not a cause for concern and does not negatively affect performance.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de muestra | Suero, Muestras virales, Muestras bucales, Sangre, Células, Bacteria, Hongos, Levadura |
| Capacidad | 1000 ml |
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación de nueva generación, RT-PCR (criterio de valoración), PCR en tiempo real |
| Compatibilidad de alto rendimiento | Compatible con alto rendimiento, protocolos manuales, protocolos automatizados |
| Línea de productos | MagMAX |
| Diana de purificación | ADN⁄ARN viral, ADN⁄ARN de patógeno, ácidos nucleicos totales |
| Cantidad | 1000 mL |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |