Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ Viral/Pathogen Ultra Enzyme Mix
Código de producto. 16396582
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
1000 reacciones
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16396582 50 mL 1000 reacciones
1 options
Código de producto. 16396582 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor A42366
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Esta mezcla de enzimas se incluye en el kit de aislamiento de ácido nucleico Ultra viral/patógeno MagMAX (cat. N.º A42356). Está disponible por separado para aplicaciones que requieren más mezcla de enzimas de la que se proporciona en el kit.
This enzyme mix is included in the MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Ultra Isolation Kit (Cat. No. A42356). It is made available separately for applications that require more enzyme mix than is provided in the kit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C).
Tipo de muestra Muestras líquidas (p. ej., suero), muestras virales, muestras bucales, sangre, células, bacterias, hongos, levadura
Eficacia Alto
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento, protocolos manuales y protocolos automatizados
Para utilizar con (aplicación) Secuenciación de nueva generación, RT-PCR (criterio de valoración), PCR en tiempo real
Línea de productos MagMAX
Tipo de producto Mezcla de enzimas Ultra viral/patógeno
Cantidad 50 mL
Condiciones de envío Hielo seco
Target ADN/ARN viral, ADN/ARN patógeno, ácidos nucleicos totales, ADN/ARN patógeno, ácidos nucleicos totales
Volumen (métrico) 50 mL