Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ Viral/Pathogen Proteinase K
Descripción
This Proteinase K is included in the MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation kits and MagMAX Microbiome Ultra Nucleic Acid Isolation Kit (Cat. No. A42352, A42356, A42357, and A42358). It is made available separately for applications that require more Proteinase K than is provided in the kit.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Tipo de muestra | Muestras líquidas (p. ej., suero), muestras virales, muestras bucales, sangre, células, bacterias, hongos y levadura |
| Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación de última generación (NGS) |
| Compatibilidad de alto rendimiento | Compatible con alto rendimiento, protocolos manuales, protocolos automatizados |
| Línea de productos | MagMAX |
| Tipo de producto | Proteinasa K viral/patógeno |
| Cantidad | 10 mL |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Objetivo | ADN/ARN viral, ADN/ARN patógeno, ácidos nucleicos totales |