Learn More
Applied Biosystems™ Kit de aislamiento de ácidos nucleicos MagMAX™ Viral/Pathogen
Código de producto. 16681236
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Hasta 100 preparaciones
Hasta 1000 preparaciones
Tamaño de la unidad:
1 set
1000 reacciones
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16681236 Hasta 1000 preparaciones 1000 reacciones
16346582 Hasta 100 preparaciones 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16681236 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor A48310
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Diseñado para recuperar ARN y ADN de virus y bacterias gramnegativas en muestras como sangre, hisopos, orina y medios de transporte vírico (VTM)
The MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation Kit is designed to recover RNA and DNA from virus and gram-negative bacteria in samples such as blood, swabs, urine, and viral transport media (VTM). The kit utilizes MagMAX magnetic-bead technology, ensuring reproducible recovery of high-quality nucleic acid compatible with a broad range of applications, including real-time PCR, digital PCR, and next-generation sequencing.
El kit de aislamiento de ácidos nucleicos víricos/patógenos MagMAX está diseñado para recuperar ARN y ADN de virus y bacterias gramnegativas en muestras como sangre, hisopos, orina y medios de transporte viral (VTM).El kit utiliza la tecnología de partículas magnéticas MagMAX, lo que garantiza la recuperación reproducible de ácido nucleico de alta calidad compatible con una amplia gama de aplicaciones, como PCR en tiempo real, PCR digital y secuenciación de última generación.
Las características del kit de aislamiento de ácidos nucleicos víricos/patógenos MagMAX incluyen:
• Protocolos listos para la automatización diseñados para los sistemas KingFisher Flex y KingFisher Duo Prime
• El procedimiento rápido permite procesar 96 muestras en < 30 minutos
• El protocolo flexible admite entradas de volumen de muestra de 200 μl a 2 ml de biofluidos o medios de transferencia
• No hay necesidad de ARN portador
• Volúmenes de elución que van de 50 a 100 μl
Entrada máxima de muestras en un formato de placa de 96 pocillos profundos o 24 pocillos profundos
Los reactivos optimizados incluidos en el kit MagMAX Viral/Pathogen permiten maximizar la cantidad de entrada de muestra, aumentando así la cantidad de ARN y/o ADN recuperados.Se pueden procesar hasta 400 μl de muestra por pocillo en una placa KingFisher de 96 pocillos profundos.Para volúmenes de muestra más grandes, hay disponibles protocolos para procesar hasta 2 ml de muestra por pocillo en una placa KingFisher de 24 pocillos profundos.
Ventajas de la purificación basada en partículas magnéticas magMAX
Las partículas magnéticas ofrecen muchas ventajas en comparación con otras tecnologías para aislar ácido nucleico.Los gránulos unen el ADN de forma más eficaz que los filtros de fibra de vidrio, lo que se traduce en producciones de ADN mayores y más homogéneas.Además, como no se utilizan filtros, no hay riesgo de obstrucción del filtro por la presencia de partículas celulares en las muestras.Este problema de obstrucción es particularmente preocupante con las muestras ricas en proteínas y de gran volumen, como el plasma, que se utilizan comúnmente para pruebas víricas.
El silano MyOne de Dynabeads incluido en el kit de aislamiento de ácidos nucleicos completos víricos/patógenos MagMAX tiene una química de superficie similar al sílice optimizada con un área de superficie altamente específica que permite una cinética eficiente y una alta sensibilidad en la captura de ácidos nucleicos.Estos aspectos hacen que el silano Dynabeads MyOne sea ideal para la recuperación de ARN y ADN víricos presentes en concentraciones bajas en fluidos corporales.Una vez capturados, estos ácidos nucleicos se pueden eluir en 50 μl de tampón de elución para su uso en aplicaciones posteriores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • 550 ml de solución de unión, almacenar a temperatura ambiente
• 1000 ml de solución de lavado, almacenar a temperatura ambiente
• 100 ml de solución de elución, almacenar a temperatura ambiente
• 10 ml de proteinasa K, almacenar a temperatura ambiente
• 20 ml de partículas de unión de ADN/ARN, almacenar a temperatura ambiente
Formato Placa de 96 pocillos profundos, placa de 24 pocillos profundos, placa de 24 pocillos profundos
Tiempo de purificación 30 min
Línea de productos MagMAX
Cantidad Hasta 1000 preparaciones
Condiciones de envío Temperatura ambiente