Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ Viral/Pathogen II (MVP II) Nucleic Acid Isolation Kit
Código de producto. 17103791 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
2000 preparaciones
Tamaño de la unidad:
2000 tests
17103791 2000 preparaciones 2000 tests
1 options
Código de producto. 17103791 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor A48383R
Está diseñado para recuperar ARN y ADN de virus y bacterias gramnegativas en muestras como sangre, hisopos, orina y medios de transporte viral (VTM). El kit utiliza la tecnología de partículas magnéticas MagMAX, lo que garantiza la recuperación reproducible de ácido nucleico de alta calidad compatible con una amplia gama de aplicaciones, como PCR en tiempo real, PCR digital y secuenciación de última generación.
  • Protocolos listos para la automatización diseñados para los sistemas KingFisher Flex y KingFisher Duo Prime
  • El procedimiento rápido permite procesar 96 muestras en <30 minutos
  • El protocolo flexible admite entradas de volumen de muestra de 200 μl a 2 ml de biofluidos o medios de transferencia
  • No hay necesidad de ARN portador
  • Volúmenes de elución que van de 50 a 100 μl
  • Los reactivos optimizados incluidos le permiten maximizar la cantidad de entrada de muestras
  • Se pueden procesar hasta 400 μl de muestra por pocillo en una placa KingFisher de 96 pocillos profundos.
  • Hay disponibles protocolos para procesar hasta 2 ml de muestra por pocillo en una placa KingFisher de 24 pocillos profundos
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • 550 ml de solución de unión, almacenar a temperatura ambiente
• 1000 ml de solución de lavado, almacenar a temperatura ambiente
• 100 ml de solución de elución, almacenar a temperatura ambiente
• 10 ml de proteinasa K, almacenar a temperatura ambiente
• 20 ml de partículas de unión de ADN/ARN, almacenar a temperatura ambiente
Formato Placa de 96 pocillos profundos, placa de 24 pocillos profundos, 24 Deep-well Plate
Tiempo de purificación 30 min
N.º de reacciones 1000 preparaciones
Línea de productos MagMAX
Cantidad 2000 preparaciones
Condiciones de envío Temperatura ambiente
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • MagMAX Viral/Pathogen II (MVP II) Nucleic Acid Isolation Kit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiocyanic acid, acrylamide, proteinase