Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ Viral/Pathogen Binding Beads
Descripción
These binding beads are included in the MagMAX Viral/Pathogen Nucleic Acid Isolation kits and MagMAX Microbiome Ultra Nucleic Acid Isolation Kit (Cat. No. A42352, A42356, A42357, and A42358). They are made available separately for applications that require more binding beads than are provided in the kit.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Compatibilidad de alto rendimiento | Compatible con alto rendimiento, protocolos manuales y protocolos automatizados |
| Línea de productos | MagMAX |
| Tipo de producto | Gránulos de unión viral/patógeno |
| Cantidad | 20 mL |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación de última generación (NGS), PCR en tiempo real (PCRq), RT-PCR |
| Diana de purificación | ADN/ARN viral, ADN/ARN patógeno, ácidos nucleicos totales |
| Tipo de muestra | Muestras líquidas (p. ej., suero), muestras virales, muestras bucales, sangre, células, bacterias, hongos y levadura |