Learn More
Applied Biosytstems™ MagMAX™ Prime Viral/Pathogen Elution Buffer
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
MagMAX Prime Viral/Pathogen Elution Buffer is offered separately here for applications that require more Elution Buffer than is provided in the MagMAX Prime Viral/Pathogen NA Isolation kits.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de esfera | Magnetic |
| Color | Clear |
| Contenido y almacenamiento | Store at 15–25°C. |
| Formato | Bottle |
| Isolation Technology | Beads |
| Tipo de muestra | Swabs in Transport Media, Saliva, Urine, Serum, Plasma |
| Para utilizar con (aplicación) | Next-Generation Sequencing, RT-PCR (Endpoint), Real-Time PCR |
| Compatibilidad de alto rendimiento | High-throughput Compatible, Automated Protocols |
| de control principal | Isolate and purify viral, bacterial, parasitic, and fungal nucleic acid |
| N.º de reacciones | Up to 2000 Reactions |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación.