Learn More
Applied Biosytstems™ MagMAX™ Prime G+ Bacteria and Fungal Lysis Buffer
Código de producto. 17924741 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
N.º de reacciones:
Hasta 100 reacciones
Hasta 1000 reacciones
Tamaño de la unidad:
5 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones unitSize
17924741 Hasta 100 reacciones 5 ml
17914731 Hasta 1000 reacciones 50 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27968
Código de producto. 17924741 Proveedor Applied Biosytstems™ N.º de proveedor A59053
Edge
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27968
MagMAX Prime G+ Bacterial and Fungal Lysis Buffer is specifically designed to enable lysis and nucleic acid recovery from the most challenging pathogens, such as gram-positive bacteria, yeast, and fungi.
MagMAX Prime G+ Bacterial and Fungal Lysis Buffer is specifically designed to enable lysis and nucleic acid recovery from the most challenging pathogens, such as gram-positive bacteria, yeast, and fungi. It is designed to be used in conjunction with MagMAX Prime Viral/Pathogen NA Isolation kits to maximize RNA and DNA yield.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de esfera Magnetic
Color Clear
Contenido y almacenamiento Store at –15 to –25°C.
Formato Bottle
Isolation Technology Beads
Tipo de muestra Swabs in Transport Media, Saliva, Urine, Serum, Plasma
Para utilizar con (aplicación) Next-Generation Sequencing, RT-PCR (Endpoint), Real-Time PCR
Compatibilidad de alto rendimiento High-throughput Compatible, Automated Protocols
de control principal Isolate and purify viral, bacterial, parasitic, and fungal nucleic acid
N.º de reacciones Hasta 100 reacciones
Tipo de ácido nucleico DNA/RNA
Línea de productos MagMAX
Tipo de producto Reagent
Cantidad 5 mL
Volumen de muestra 200–400 μL
Condiciones de envío Dry Ice
Objetivo Viral, Bacterial, Parasitic, and Fungal Nucleic Acid
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación.