Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ Prime Bead Beating Tubes
Código de producto. 17964731 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 tubos
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17964731 100 tubos paquete de 100
1 options
Código de producto. 17964731 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor A58155
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
MagMAX Prime Bead Beating Tubes are specifically designed to enable efficient, high-throughput nucleic acid extraction from stool.
MagMAX Prime Bead Beating Tubes are specifically designed to enable efficient, high-throughput nucleic acid extraction from stool. They are designed to be used with MagMAX Prime Stool Lysis Buffer and MagMAX Prime Viral/Pathogen NA Isolation kits to maximize RNA and DNA yield.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de esfera Magnetic
Color Clear
Contenido y almacenamiento Store at 15–25°C.
Formato Tube
Isolation Technology Beads
Tipo de muestra Fecal Swab in Transport Media, Stool
Para utilizar con (aplicación) Next-Generation Sequencing, RT-PCR (Endpoint), Real-Time PCR
Compatibilidad de alto rendimiento High-throughput Compatible, Automated Protocols
de control principal Isolate and purify viral, bacterial, parasitic, and fungal nucleic acid
N.º de reacciones 100 reacciones
Tipo de ácido nucleico DNA/RNA
Línea de productos MagMAX
Tipo de producto Reagent
Cantidad 100 tubos
Volumen de muestra 400 μL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Objetivo Viral, Bacterial, Parasitic, and Fungal Nucleic Acid
Mostrar más Mostrar menos
Para uso exclusivo en investigación.