Learn More
Thermo Scientific™ Kit de aislamiento de ADN vegetal MagMAX™
Description
El kit de aislamiento de ADN vegetal MagMAX™ está diseñado para la purificación automatizada de alto rendimiento o manual de ADN de una amplia variedad de especies vegetales. El kit utiliza la tecnología de gránulos magnéticos MagMAX, sin necesidad de realizar extracciones de fenol/cloroformo o precipitaciones con alcohol. Optimizado para el aislamiento de ADN de 10 a 100 mg de muestras vegetales. La producción de ADN varía entre diferentes especies y tejidos dependiendo del tamaño del genoma, la ploidía, el número de células, la edad de la muestra de tejido y las condiciones de almacenamiento.
El kit de aislamiento de ADN vegetal MagMAX se basa en la tecnología de gránulos magnéticos, lo que permite obtener una producción reproducible y un rendimiento sólido. La alta capacidad de unión, el tamaño de partículas uniforme y la rápida respuesta magnética de los gránulos hacen que la tecnología sea ideal para la purificación automatizada de ácidos nucleicos de alto rendimiento, así como para la purificación manual para un procesamiento de muestras bajo. El ADN de alta calidad resultante no tiene proteínas, nucleasas ni otros contaminantes o inhibidores, y se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones posteriores como PCR, qPCR o secuenciación de última generación. Consulte el gráfico de barras a continuación para obtener los rendimientos típicos de ADN genómico de varias fuentes.
Las características del kit de aislamiento de ADN vegetal MagMAX incluyen:
• Versátil: adecuado para la mayoría de los tipos y partes de las plantas, incluyendo muestras leñosas, ricas en polifenol y lignificadas
• Alta producción de ADN: en comparación con el método tradicional de CTAB
• Calidad alta: aísla ADN de alta integridad, sin inhibidores ni contaminación de ARN
• Flexible: fácilmente ajustable para plataformas de automatización de alto rendimiento y procesamiento manual
Aplicaciones
El ADN aislado es ideal para su uso en procedimientos comunes de biología molecular, incluyendo:
• qPCR
• Secuenciación de última generación
Ventajas de la purificación basada en gránulos magnéticos MagMAX
El formato de purificación basado en gránulos magnéticos del kit permite escalar fácilmente el número de muestras procesadas manualmente con un soporte magnético o con un procesador de partículas magnéticas como el KingFisher™ Duo Prime o KingFisher™ Flex.
Los gránulos magnéticos ofrecen muchas ventajas en comparación con otras tecnologías para aislar ácidos nucleicos. Los gránulos unen el ARN y ADN de forma más eficiente que los filtros de fibra de vidrio, lo que se traduce en producciones mayores y más homogéneas. Además, debido a que no se utilizan filtros y colectores de vacío, no hay riesgo de que partículas de tejido no digeridas obstruyan estos elementos durante el proceso de extracción. Este problema de obstrucción es de particular preocupación con las muestras fibrosas de tejido vegetal que no están completamente lisadas durante los pasos de la interrupción y la homogeneización.
Química de superficie de gránulos optimizada
El ácido carboxílico Dynabeads™ MyOne™ utilizado en el kit de ADN vegetal MagMAX tiene una química de superficie optimizada con un área de la superficie específica alta que permite una cinética eficiente y una alta sensibilidad en la captura de ácidos nucleicos. Estos aspectos hacen que la tecnología magnética de Dynabeads sea ideal para la recuperación de los objetivos de ADN encontrados en una gran variedad de muestras vegetales. Una vez capturado, el ADN se eluye en 150 µl y estará listo entonces para aplicaciones posteriores.
Specifications
Specifications
| Contenido y almacenamiento | • 60 ml de tampón de lisis A, almacenar a temperatura ambiente • 8,4 ml de tampón de lisis B, almacenar a temperatura ambiente • 2 x 1,4 ml de ARNasa A, almacenar de - 5 °C a - 30 °C • 16,5 ml de solución de precipitación, almacenar a temperatura ambiente • 2 x 1,4 ml de partículas de unión de ADN, almacenar de 2 °C a 8 °C • 45 ml de concentrado de solución de lavado 1, almacenar a temperatura ambiente • 60 ml de concentrado de solución de lavado 2, almacenar a temperatura ambiente • 30 ml de tampón de elución, almacenar (a temperatura ambiente ) |
| Formato | Kit |
| Isolation Technology | Gránulo magnético |
| Tipo de muestra | Plantas |
| Para utilizar con (aplicación) | PCR en tiempo real |
| Compatibilidad de alto rendimiento | Compatible con alto rendimiento |
| Línea de productos | MagMAX |
| Tipo de producto | Kit de aislamiento de ADN vegetal |
| Cantidad | 96 preparaciones |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Show More |