Learn More
Thermo Scientific™ Kit de aislamiento de ADN vegetal MagMAX™
Código de producto. 15693514
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 preparaciones
384 preparaciones
96 preparaciones
Tamaño de la unidad:
1 set
1000 reacciones
96 tests
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15693514 96 preparaciones 96 tests
15650969 384 preparaciones 1 set
17188005 1000 preparaciones 1000 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15693514 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor A32549
Edge
El kit de aislamiento de ADN vegetal MagMAX™ está diseñado para la purificación automatizada de alto rendimiento o manual de ADN a partir de una amplia variedad de especies de plantas. El kit utiliza la tecnología de microesferas magnéticas MagMAX, eliminando la necesidad de extracción de fenol/cloroformo o precipitación con alcohol.
El kit de aislamiento de ADN vegetal MagMAX™ está diseñado para la purificación automatizada de alto rendimiento o manual de ADN de una amplia variedad de especies vegetales. El kit utiliza la tecnología de gránulos magnéticos MagMAX, sin necesidad de realizar extracciones de fenol/cloroformo o precipitaciones con alcohol. Optimizado para el aislamiento de ADN de 10 a 100 mg de muestras vegetales. La producción de ADN varía entre diferentes especies y tejidos dependiendo del tamaño del genoma, la ploidía, el número de células, la edad de la muestra de tejido y las condiciones de almacenamiento.
El kit de aislamiento de ADN vegetal MagMAX se basa en la tecnología de gránulos magnéticos, lo que permite obtener una producción reproducible y un rendimiento sólido. La alta capacidad de unión, el tamaño de partículas uniforme y la rápida respuesta magnética de los gránulos hacen que la tecnología sea ideal para la purificación automatizada de ácidos nucleicos de alto rendimiento, así como para la purificación manual para un procesamiento de muestras bajo. El ADN de alta calidad resultante no tiene proteínas, nucleasas ni otros contaminantes o inhibidores, y se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones posteriores como PCR, qPCR o secuenciación de última generación. Consulte el gráfico de barras a continuación para obtener los rendimientos típicos de ADN genómico de varias fuentes.
Las características del kit de aislamiento de ADN vegetal MagMAX incluyen:
• Versátil: adecuado para la mayoría de los tipos y partes de las plantas, incluyendo muestras leñosas, ricas en polifenol y lignificadas
• Alta producción de ADN: en comparación con el método tradicional de CTAB
• Calidad alta: aísla ADN de alta integridad, sin inhibidores ni contaminación de ARN
• Flexible: fácilmente ajustable para plataformas de automatización de alto rendimiento y procesamiento manual
Aplicaciones
El ADN aislado es ideal para su uso en procedimientos comunes de biología molecular, incluyendo:
• qPCR
• Secuenciación de última generación
Ventajas de la purificación basada en gránulos magnéticos MagMAX
El formato de purificación basado en gránulos magnéticos del kit permite escalar fácilmente el número de muestras procesadas manualmente con un soporte magnético o con un procesador de partículas magnéticas como el KingFisher™ Duo Prime o KingFisher™ Flex.
Los gránulos magnéticos ofrecen muchas ventajas en comparación con otras tecnologías para aislar ácidos nucleicos. Los gránulos unen el ARN y ADN de forma más eficiente que los filtros de fibra de vidrio, lo que se traduce en producciones mayores y más homogéneas. Además, debido a que no se utilizan filtros y colectores de vacío, no hay riesgo de que partículas de tejido no digeridas obstruyan estos elementos durante el proceso de extracción. Este problema de obstrucción es de particular preocupación con las muestras fibrosas de tejido vegetal que no están completamente lisadas durante los pasos de la interrupción y la homogeneización.
Química de superficie de gránulos optimizada
El ácido carboxílico Dynabeads™ MyOne™ utilizado en el kit de ADN vegetal MagMAX tiene una química de superficie optimizada con un área de la superficie específica alta que permite una cinética eficiente y una alta sensibilidad en la captura de ácidos nucleicos. Estos aspectos hacen que la tecnología magnética de Dynabeads sea ideal para la recuperación de los objetivos de ADN encontrados en una gran variedad de muestras vegetales. Una vez capturado, el ADN se eluye en 150 µl y estará listo entonces para aplicaciones posteriores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento • 60 ml de tampón de lisis A, almacenar a temperatura ambiente
• 8,4 ml de tampón de lisis B, almacenar a temperatura ambiente
• 2 x 1,4 ml de ARNasa A, almacenar de - 5 °C a - 30 °C
• 16,5 ml de solución de precipitación, almacenar a temperatura ambiente
• 2 x 1,4 ml de partículas de unión de ADN, almacenar de 2 °C a 8 °C
• 45 ml de concentrado de solución de lavado 1, almacenar a temperatura ambiente
• 60 ml de concentrado de solución de lavado 2, almacenar a temperatura ambiente
• 30 ml de tampón de elución, almacenar (a temperatura ambiente
)
Formato Kit
Isolation Technology Gránulo magnético
Tipo de muestra Plantas
Para utilizar con (aplicación) PCR en tiempo real
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
Línea de productos MagMAX
Tipo de producto Kit de aislamiento de ADN vegetal
Cantidad 96 preparaciones
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Objetivo ADN genómico