Learn More
Applied Biosystems™ Kit de aislamiento de ARN total MagMAX™ mirVana™
Código de producto. 15422143 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
96 reacciones
Tamaño de la unidad:
96 reacciones
15422143 96 reacciones 96 reacciones
1 options
Código de producto. 15422143 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor A27828
Simplifique su flujo de trabajo de expresión génica
Usar código promocional 27975
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Kit de aislamiento de ARN total MagMAX™ mirVana™
Aislamiento ampliable de ARN (incluidos los ARN pequeños)
El kit de aislamiento de ARN total MagMAX™ mir Vana™ está diseñado para el aislamiento de ARN total, incluyendo los ARN pequeños, como los microARN, a partir de una amplia variedad de tipos de muestras. El kit utiliza la tecnología de partículas magnéticas MagMAX, que permite la recuperación reproducible de ARN de alta calidad adecuado para una amplia gama de aplicaciones, entre ellas los ensayos de detección de miARN TaqMan™.
El formato de purificación, basado en partículas magnéticas, permite ampliar fácilmente de 6 a 96 muestras a la vez cuando se utiliza con el procesador de partículas magnéticas KingFisher™ Duo Prime o KingFisher™ Flex. Alternativamente, las muestras pueden procesarse manualmente mediante un soporte magnético.
Estas son algunas características del kit de aislamiento de ARN total MagMAX mirVana:
  • Extracción lista para la automatización, libre de fenol
  • Protocolos optimizados para numerosas muestras biológicas no invasivas, así como tejidos y cultivo celular
  • Recuperación de miARN puros compatibles con los métodos de secuenciación de miARN y qRT-PCR como el kit de síntesis de ADNc y miARNTaqMan™ Advanced y los ensayos de miARN TaqMan™ Advanced
Un kit para aislar el ARN total real de una gran variedad de tipos de muestras
¿Por qué comprar varios kits de purificación para aislar todos los ARN presentes en sus diferentes tipos de muestras? El kit de aislamiento de ARN total MagMAX mirVana elimina las molestias que implican tener que pedir kits «especializados» ya que se ha optimizado para su uso con la mayoría de las muestras biológicas. Ya no se necesitan kits específicos independientes para aislar microARN de muestras de plasma y tejido sólido.
El kit está diseñado para aislar ARN total de bajo y alto que cubre toda la gama de ARN presentes en células, desde ARN pequeños (como microARN) hasta ARN no codificado, ARN mensajero y ARN ribosomal. El formato de partículas magnéticas sin fenol hace que el kit sea totalmente compatible con el aislamiento de ARN automatizado a partir de las siguientes muestras:
  • Suero/plasma
  • Sangre completa
  • tejido
  • Cultivo celular
  • Orina
Ventajas de la purificación basada en gránulos magnéticos MagMAX
Las partículas magnéticas ofrecen muchas ventajas en comparación con otras tecnologías de aislamiento de ARN. Las partículas unen el ARN de forma más eficiente que los filtros de fibra de vidrio, lo que se traduce en producciones de ARN mayores y más homogéneas. Además, debido a que no se utilizan filtros, no hay riesgo de obstrucción del filtro por la presencia de partículas celulares en las muestras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento
Caja 1 (almacenar a entre -15 y -25 °C)
• 1 x 0,48 ml de proteinasa K, 50 mg/ml
• 1 x 0,96 ml de potenciador de solución de lisis o solución vinculante
• 1 x 0,2 ml de ADNasa TURBO™, 20 U/UL
Caja 2 (almacenar a temperatura ambiente)
• 1 x 115 ml de tampón de lisis
• 1 x 4,4 ml de tampón de digestión PK
• 1 x 2 ml de gránulos de unión a ARN
• 1 x 20 ml de solución de lavado concentrado 1
• 1 x 60 ml de solución de lavado 2 concentrado
• 1 x 4,8 ml de tampón de reunión
• 1 x 4,6 ml de tampón de ADNasa TURBO™ MagMAX™
• 1 x 9,6 ml de tampón de elución
• 1 placa de procesamiento
• 2 placas de elución
• 4 cubiertas de placas
Isolation Technology Magnetic Bead
Tiempo de purificación Up to 1.5 hr.
Volumen de elución 20 to 100 μL
Tipo de muestra Sangre, células, Muestras líquidas (p. ej., suero), ARN, tejido, Whole Blood
Tipo de producto final ARN total
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
Para utilizar con (equipo) KingFisher™ Duo Prime, KingFisher™ Flex, KingFisher™ Apex
Para utilizar con (aplicación) Secuenciación de última generación, PCR en tiempo real, análisis de microARN
Cantidad 96 reacciones
Condiciones de envío Hielo seco
Cantidad de material de partida Cells: ≤106
Plasma: ≤100 μL
Serum: ≤100 μL
Tissue: ≤50 mg
Urine: ≤250 μL
Whole Blood: ≤50 μL
Target miARN, ARN total, ARNm, ARNip
Producción Cells: ≤32 μg RNA per 50,000 cells
Tissue: ≤500 μg per 5 mg
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • MagMAX mirVana Total RNA Isolation Kit
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1C
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P342+P311-En caso de síntomas respiratorios: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiocyanic acid, Proteinase
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.