Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ Express-96 Standard Magnetic Head
Código de producto. 10025314 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
Cada uno
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10025314 Cada uno cada uno
1 options
Código de producto. 10025314 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor 4388434
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Cabezal magnético estándar MagMAX™ Express-96
Applied Biosystems™ Replacement head for the MagMAX™ Express-96 Standard Magnetic Particle Processors (Cat No. 4400076 and 4400078). One head is included.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato 96 pocillos
Capacidad 96 muestras
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Para utilizar con (equipo) Procesador de partículas magnéticas estándar MagMAX™ Express-96
Línea de productos MagMAX
Cantidad Cada uno
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.