Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ DNA Ultra 2.0 con tampón de extracción celular y tisular
Descripción
El ADNg purificado resultante es ideal para una variedad de aplicaciones de biología molecular posteriores como qPCR, secuenciación de próxima generación y análisis de micromatrices. Un kit es suficiente para procesar 200 muestras de 50 a 200 µl o 100 muestras de 200 a 400 µl.
Esta versión del kit MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 contiene un tampón adicional que le permite extraer ADN de tejidos y células, así como sangre, saliva, células leucocíticas e hisopos bucales.
Características clave del kit de muestras múltiples de ADN MagMAX Ultra 2.0:
• Procese de 6 a 96 muestras en 45 minutos con 5 minutos de tiempo de manipulación
• Aísle el ADNg de 50 µl a 2 ml de muestra utilizando un protocolo sencillo en placas SBS de microtitulación
• Omita los pasos de normalización de volúmenes de muestras y tampones para un procesamiento sin complicaciones
• Descargue scripts validados de automatización de software BindIt para KingFisher Duo Prime y los sistemas de purificación KingFisher Flex
• opciones de frascos de reactivos disponibles para una automatización independiente MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0
Aísle el ADN genómico de múltiples tipos de muestras con un solo kit de preparación de muestras
El kit MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 aísla el ADNg de 50 µl a 2 ml de sangre completa (figura a continuación), saliva fresca y estabilizada (figura a continuación) y muestras de células leucócitas de tubo de cfDNA EDTA/Streck (figura a continuación). Además, el mismo kit puede usarse para aislar el ADNg de los hisopos bucales y otros tipos de muestras biológicas. El kit Ultra 2.0 de varias muestras de ADN MagMAX maximiza la producción de ADNg al tratar muestras con proteinasa K (PK) y potenciador de PK, seguido de una innovadora solución de lisis/unión para lisar simultáneamente células, desnaturalizar proteínas y capturar ADNg en los gránulos magnéticos de unión de ADNg Ultra 2.0 de alta capacidad de unión. La solución de lavado I Ultra 2.0 elimina proteínas, detergentes y otras impurezas del ácido nucleico ligado. A continuación, el ADNg se libera de los gránulos mediante una solución de elución baja en TE.
Flujos de trabajo de ADNg basados en gránulos magnéticos MagMAX rápidos y sin complicaciones
El kit MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 combina varios pasos de procesamiento de muestras complicados en un solo paso para minimizar el tiempo y el esfuerzo que tradicionalmente requieren otros métodos, sin comprometer el rendimiento y la pureza. Procese una amplia gama de entradas de volumen de muestras simultáneamente sin normalización de muestras ni ajustes de volumen de reactivos para preparar muestras sin complicaciones. Solo tiene que adaptar los volúmenes de muestra a uno de los tres flujos de trabajo de entrada estándar (de 50 µl a 400 µl, hasta 1 ml, hasta 2 ml) y seguir las instrucciones de trabajo para la preparación de muestras manual o semiautomática.
Fabricado para los sistemas de purificación KingFisher
El kit MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 está optimizado para su uso con el KingFisher Duo Prime de rendimiento moderado (n.° de cat. 5400110) y los sistemas de purificación de mayor rendimiento KingFisher Flex (n.° de cat. 5400630). Los usuarios pueden procesar hasta 400 µl de volumen de muestra en placas Microtiter SBS de 96 pocillos profundos de alto rendimiento con el sistema Flex. Para lotes de muestras más pequeños, los usuarios pueden procesar 12 muestras mediante el sistema Duo Prime. Los mayores volúmenes de entrada de muestras (de 1 a 2 ml), que son más difíciles de procesar, se purifican en placas Microtiter de 24 pocillos profundos SBS para 24 muestras en el sistema Flex o 6 muestras en el sistema Duo Prime. Los scripts de software BindIt del instrumento Kingfisher para todos los tipos de muestra y los sistemas Flex y Duo Prime se pueden descargar a continuación e instalar en los instrumentos KingFisher.
Esta versión del kit MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 contiene un tampón adicional que le permite extraer ADN de tejidos y células, así como sangre, saliva, células leucocíticas e hisopos bucales.
Características clave del kit de muestras múltiples de ADN MagMAX Ultra 2.0:
• Procese de 6 a 96 muestras en 45 minutos con 5 minutos de tiempo de manipulación
• Aísle el ADNg de 50 µl a 2 ml de muestra utilizando un protocolo sencillo en placas SBS de microtitulación
• Omita los pasos de normalización de volúmenes de muestras y tampones para un procesamiento sin complicaciones
• Descargue scripts validados de automatización de software BindIt para KingFisher Duo Prime y los sistemas de purificación KingFisher Flex
• opciones de frascos de reactivos disponibles para una automatización independiente MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0
Aísle el ADN genómico de múltiples tipos de muestras con un solo kit de preparación de muestras
El kit MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 aísla el ADNg de 50 µl a 2 ml de sangre completa (figura a continuación), saliva fresca y estabilizada (figura a continuación) y muestras de células leucócitas de tubo de cfDNA EDTA/Streck (figura a continuación). Además, el mismo kit puede usarse para aislar el ADNg de los hisopos bucales y otros tipos de muestras biológicas. El kit Ultra 2.0 de varias muestras de ADN MagMAX maximiza la producción de ADNg al tratar muestras con proteinasa K (PK) y potenciador de PK, seguido de una innovadora solución de lisis/unión para lisar simultáneamente células, desnaturalizar proteínas y capturar ADNg en los gránulos magnéticos de unión de ADNg Ultra 2.0 de alta capacidad de unión. La solución de lavado I Ultra 2.0 elimina proteínas, detergentes y otras impurezas del ácido nucleico ligado. A continuación, el ADNg se libera de los gránulos mediante una solución de elución baja en TE.
Flujos de trabajo de ADNg basados en gránulos magnéticos MagMAX rápidos y sin complicaciones
El kit MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 combina varios pasos de procesamiento de muestras complicados en un solo paso para minimizar el tiempo y el esfuerzo que tradicionalmente requieren otros métodos, sin comprometer el rendimiento y la pureza. Procese una amplia gama de entradas de volumen de muestras simultáneamente sin normalización de muestras ni ajustes de volumen de reactivos para preparar muestras sin complicaciones. Solo tiene que adaptar los volúmenes de muestra a uno de los tres flujos de trabajo de entrada estándar (de 50 µl a 400 µl, hasta 1 ml, hasta 2 ml) y seguir las instrucciones de trabajo para la preparación de muestras manual o semiautomática.
Fabricado para los sistemas de purificación KingFisher
El kit MagMAX DNA Multi-Sample Ultra 2.0 está optimizado para su uso con el KingFisher Duo Prime de rendimiento moderado (n.° de cat. 5400110) y los sistemas de purificación de mayor rendimiento KingFisher Flex (n.° de cat. 5400630). Los usuarios pueden procesar hasta 400 µl de volumen de muestra en placas Microtiter SBS de 96 pocillos profundos de alto rendimiento con el sistema Flex. Para lotes de muestras más pequeños, los usuarios pueden procesar 12 muestras mediante el sistema Duo Prime. Los mayores volúmenes de entrada de muestras (de 1 a 2 ml), que son más difíciles de procesar, se purifican en placas Microtiter de 24 pocillos profundos SBS para 24 muestras en el sistema Flex o 6 muestras en el sistema Duo Prime. Los scripts de software BindIt del instrumento Kingfisher para todos los tipos de muestra y los sistemas Flex y Duo Prime se pueden descargar a continuación e instalar en los instrumentos KingFisher.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • 1 kit MagMAX DNA Multi-Sample 2.0 • Tampón de extracción de ADN de células y tejidos de 60 ml |
| Tipo de muestra | Células, tejido |
| Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación de última generación, PCR, PCR en tiempo real |
| Compatibilidad de alto rendimiento | Protocolos automatizados, compatibles con alto rendimiento, protocolos manuales |
| Línea de productos | MagMAX |
| Tipo de producto | Kit de ADN multimuestra ultra |
| Cantidad | 1 unidad |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Objetivo | ADN genómico |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.