Learn More
Applied Biosystems™ Solución de lisis/unión MagMAX™ ADN multimuestra Ultra 2.0
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
Esta solución de lisis/unión se incluye en el kit Ultra 2.0 de varias muestras de ADN MagMAX. Están disponibles por separado para aplicaciones que requieren más soluciones de lisis/unión de las que se proporcionan en el kit.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Línea de productos | MagMAX |
| Tipo de producto | Solución de lisis/unión DNA Multi-Sample Ultra 2.0 |
| Cantidad | 450 mL |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |