Learn More
Applied Biosystems™ Solución potenciadora MagMAX™ ADN multimuestra Ultra 2.0
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
Esta solución de potenciador se incluye en el kit Ultra 2.0 de varias muestras de ADN MagMAX. Están disponibles por separado para aplicaciones que requieren más soluciones de potenciador de las que se proporcionan en el kit.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
| Línea de productos | MagMAX |
| Tipo de producto | Solución potenciadora DNA Multi-Sample Ultra 2.0 |
| Cantidad | 45 mL |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.