Learn More
Applied Biosystems™ Solución de elución MagMAX™ ADN multimuestra Ultra 2.0
Código de producto. 15928850 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
120 mL
Tamaño de la unidad:
1 paquete
15928850 120 mL 1 paquete
1 options
Código de producto. 15928850 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor A36582
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Esta solución de elución se incluye en los kits Ultra 2.0 de varias muestras de ADN MagMAX.
Esta solución de elución se incluye en el kit Ultra 2.0 de varias muestras de ADN MagMAX. Están disponibles por separado para aplicaciones que requieren más soluciones de elución de las que se proporcionan en el kit.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a temperatura ambiente.
Línea de productos MagMAX
Tipo de producto Solución de elución DNA Multi-Sample Ultra 2.0
Cantidad 120 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente