Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ CORE Lysis Solution
Código de producto. 30057785 Tienda Applied Biosystems Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
30057785 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 30057785 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor A32837
This MagMAX™ Lysis Solution is made available as a supplement to that included in the MagMAX™ CORE Nucleic Acid Purification Kit.
This proprietary buffer solution is used to break open cells in preparation for downstream molecular detection applications such as real time PCR, RT-PCR, and sequencing applications.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento 1 x 50 mL MagMAX CORE Lysis Solution
Store at room temperature.
Tipo de muestra Bacteria, Blood, DNA, Liquid Samples (e.g. Serum), RNA, Tissue, Virus
Para utilizar con (aplicación) Real-Time PCR, Sequencing
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento
Línea de productos MagMAX
Cantidad 50 mL
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Objetivo Genomic DNA, Pathogen DNA/RNA, Total Nucleic Acids, Viral DNA/RNA
For Research Use Only