Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ CORE ™ Disruption Modules
Artikelnummer. 30564905 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Formato:
Plate
Tube
Cantidad:
100 reacciones
500 reacciones
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Formato Cantidad
30564905 Plate 500 reacciones
30564999 Tube 100 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30564905 Lieferant Applied Biosystems™ Lieferanten-Nr. A40004818
 Artículo restringido
En stock
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
The Applied Biosystems MagMAX CORE disruption modules are a sample preparation system designed to complement the MagMAX CORE Nucleic Acid Purification Kit.
The Applied Biosystems MagMAX CORE disruption modules are a sample preparation system designed to complement the MagMAX CORE Nucleic Acid Purification Kit. This modular technology is optimized for the purification of nucleic acids from a wide range of sample matrices commonly submitted for veterinary diagnostic testing. The MagMAX CORE disruption modules aid in the processing of hard-to-lyse organisms like Mycobacterium avium paratuberculosis (MAP).
Key features
  • Convenience—a complete solution using CORE chemistry
  • Confidence—optimized extraction of nucleic acids from difficult-to-lyse samples
  • Flexible—purchase only what you need to lyse MAP and other hard-to-lyse organisms; 100 reaction tube module for lower throughput or 500 reaction plate module for higher throughput
  • Ergonomy—streamlined sample preparation protocol versus the previous mechanical lysis module
  • Sustainability—reduced tube consumption with use of high-throughput plate module
There are two options of module depending on workflow and throughput needs:
  • MagMAX CORE Disruption Tubes Module, 100 reactions, contains bead beating tubes prefilled with zirconia beads for effective disruption of individual samples
  • MagMAX CORE Disruption Plates Module, 500 reactions, contains 96-deep-well plates prefilled with zirconia beads and foil seal adapted for effective disruption of a higher number of samples
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Formato Plate
Isolation Technology Mechanical Disruption
Báscula Maxi
Cantidad 500 reacciones
For Research Use Only.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.