Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™ Cell-Free Total Nucleic Acid Isolation Kit
Descripción
El kit de aislamiento de ácido nucleico total libre de células MagMAX está diseñado para el enriquecimiento de todas las especies de ácido nucleico presentes en muestras biológicas libres de células, como el plasma. El kit utiliza la tecnología de gránulos magnéticos MagMAX, lo que garantiza la recuperación reproducible de ácido nucleico de alta calidad, que es adecuada para una amplia gama de aplicaciones, como PCR en tiempo real, PCR digital y secuenciación de última generación.
El formato de purificación basado en gránulos magnéticos permite procesar fácilmente una amplia gama de volúmenes de entrada de muestras (de 1 ml a 6 ml). Cuando se utiliza con un procesador de partículas magnéticas KingFisher Duo Prime o KingFisher Flex, se pueden aislar de una vez entre 6 y 24 muestras de plasma de 2 ml de volumen de entrada. Alternativamente, las muestras pueden procesarse manualmente mediante un soporte magnético.
Las características del kit de aislamiento de ácido nucleico total libre de células MagMAX incluyen:
- Extracción lista para la automatización, libre de fenol
- Procedimiento rápido, que permite procesar de 6 a 24 muestras en 90 minutos o menos cuando se utiliza con el procesador de partículas magnéticas KingFisher Duo Prime o KingFisher Flex con una cabeza de 24 pocillos profundos
- El protocolo flexible admite entradas de volumen de muestras que van de 1 ml a 6 ml de plasma
- No se necesita ARN portador
- Volúmenes de elución que van de 15 µl a 60 µl
- Compatible con el ensayo de investigación de Oncomine Lung cfTNA
Vaya más allá del ADN libre de células y consiga la imagen total
Aislar y analizar el ácido nucleico total libre de células circulantes (cfTNA) a partir de plasma y otras muestras libres de células sirve como método no invasivo para detectar y controlar los objetivos asociados con ciertos estados de la enfermedad, como el cáncer.
El primer paso para obtener esta valiosa información es el aislamiento eficiente de ácidos nucleicos que específicamente recupera las especies de ácidos nucleicos circulantes que contienen información relacionada con el estado de la enfermedad. La importancia del ADN libre de células (cfDNA) se está estableciendo, pero puede que no cuente toda la historia. Las secuencias de ARN libre de células (cfRNA) sirven como biomarcadores críticos, así como en forma de microARN y fusiones de genes. Esta inclusión de la cfRNA con cfDNA proporciona una oportunidad para que los investigadores amplíen sus estudios y avancen en la salud humana.
El kit de ácido nucleico total libre de células MagMAX ha sido desarrollado por los mismos científicos de Thermo Fisher Scientific que crearon el kit de aislamiento de ADN libre de células MagMAX. La diferencia es la inclusión de todas las especies de cfRNA en el eluido, lo que permite aumentar la cantidad de información disponible de una sola muestra libre de células. Al igual que el kit de aislamiento cfDNA, el kit cfTNA está diseñado para el aislamiento manual y automatizado de ácido nucleico a partir de un amplio intervalo de entrada de volumen de muestra de 1 a 6 ml. El formato de gránulos magnéticos sin fenol hace que el kit sea totalmente compatible con el aislamiento automatizado.
Gracias al formato ampliable que permite varias entradas de muestras, es posible variar el número de muestras procesadas con un solo kit. Por ejemplo, se suministran suficientes reactivos para procesar 50 muestras de 2 ml de plasma cada una. Como alternativa, con el mismo kit es posible procesar 25 muestras de 4 ml de plasma cada una. Se pueden establecer volúmenes de entrada más altos y más bajos, y el número de muestras que pueden procesarse variará en consecuencia. Este atributo de producto único le permite adaptar el producto a sus necesidades específicas.
Ventajas de la purificación basada en gránulos magnéticos MagMAX
Las partículas magnéticas ofrecen muchas ventajas en comparación con otras tecnologías para el aislamiento de ácido nucleico. Los gránulos unen el ARN de forma más eficiente que los filtros de fibra de vidrio, lo que se traduce en producciones de ARN mayores y más homogéneas. Además, debido a que no se utilizan filtros ni colectores de vacío, no hay riesgo de obstrucción del filtro por la presencia de partículas celulares en las muestras. Este problema de obstrucción es de particular preocupación con las muestras de gran volumen ricas en proteínas, como el plasma, que se suelen utilizar en estudios de ácido nucleico libre de células circulantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | • 175 ml de solución de lisis/unión de ácido nucleico total libre de células MagMAX • 100 ml (volumen final) de solución de lavado concentrada de ácido nucleico total libre de células MagMAX • 21 ml de solución de elución de ácido nucleico total libre de células MagMAX • 3,5 ml de gránulos magnéticos de ácido nucleico total libre de células MagMAX • 1,5 ml de proteinasa K de ácido nucleico total libre de células MagMAX |
| Formato | Kit |
| Isolation Technology | Gránulo magnético |
| Tipo de muestra | Plasma |
| Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación de próxima generación, PCR en tiempo real |
| Compatibilidad de alto rendimiento | Compatible con alto rendimiento, protocolos manuales, protocolos automatizados |
| Línea de productos | MagMAX |
| Tipo de producto | Kit de aislamiento de ácido nucleico total |
| Cantidad | 1 Kit |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Mostrar más |