Learn More
Applied Biosystems™ Tampón de unión/lisis de ADN sin células MagMAX™
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
Este tampón se incluye en el kit de aislamiento de ADN libre de células MagMAX (n.° de cat. A29319). Están disponibles por separado para aplicaciones que requieren más tampones de lisis/unión de los que se proporcionan en el kit.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de muestra | Sangre |
| Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación de próxima generación, PCR en tiempo real |
| Compatibilidad de alto rendimiento | Compatible con alto rendimiento, protocolos manuales, protocolos automatizados |
| Línea de productos | MagMAX |
| Tipo de producto | Tampón de unión/lisis de ADN |
| Cantidad | 425 mL |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Objetivo | ADN genómico |