Learn More
Applied Biosystems™ Kit de aislamiento de ADN libre de células MagMAX™
Tienda Applied Biosystems ProductosDescripción
El kit de aislamiento de ADN libre de células MagMAX™ está diseñado para el enriquecimiento de ADN libre de células circulantes (ADNcf) y optimizado para su uso con muestras biológicas como suero y plasma. El kit se basa en la tecnología de partículas magnéticas MagMAX™, que permite la recuperación reproducible de ADN de alta calidad adecuado para una amplia gama de aplicaciones, como PCR en tiempo real, PCR digital y secuenciación de última generación.
Aislamiento escalable de ácido nucleico circulante a partir de plasma, suero y orina
La recuperación de ADNc de orina es difícil debido a la cantidad limitada presente en muestras sin células. El kit de aislamiento de ADN sin células MagMAX lo aborda con su formato de purificación basado en partículas magnéticas que permite procesar fácilmente una amplia gama de volúmenes de entrada de muestras, desde 100 µl a 10 ml. Cuando se utiliza con un procesador de partículas magnéticas KingFisher™ Duo Prime o KingFisher™ Flex, se pueden aislar de una vez entre 6 y 24 muestras de plasma / suero de 2 ml de volumen de entrada. Alternativamente, las muestras pueden procesarse manualmente con el uso de un soporte magnético.
Las características del kit de aislamiento de ADN sin células MagMAX incluyen:
• Diseño flexible para el aislamiento tanto manual como automatizado del ADN sin células
• Formato escalable que permite volúmenes de entrada más altos y más bajos
• Extracción lista para automatización, sin fenol
• Procedimiento rápido, que permite procesar de 6 a 24 muestras normalmente en 40 minutos o menos cuando se utiliza con el procesador de partículas magnéticas KingFisher Duo Prime o el procesador de partículas magnéticas KingFisher Flex con un cabezal de 24 pocillos profundos
• Amplio volumen de entrada de muestras de 500 µl a 10 ml de plasma, suero u orina
• Contiene silano MyOne™ Dynabeads™ para el aislamiento consistente del ADN sin células
• Los volúmenes de elución del ADN sin células van de 15 µL a 50 µl
Desbloquee una gran cantidad de información con el aislamiento de ADN sin células
El aislamiento y análisis del ADN sin células circulante del plasma, suero u orina tiene el potencial de servir como un enfoque no invasivo para detectar y supervisar objetivos asociados con ciertos estados de enfermedad como el cáncer. El primer paso para conseguir esta valiosa información es el aislamiento eficiente de ácidos nucleicos que específicamente recupera el ADNcf circulante, dejando atrás las moléculas de ADN más grandes. Esto ayuda a garantizar que el ADN más corto y fragmentado esté concentrado y listo para el análisis posterior mediante PCR en tiempo real, PCR digital o secuenciación de última generación.
Ventajas de la purificación basada en partículas magnéticas MagMAX
Las partículas magnéticas ofrecen muchas ventajas en comparación con otras tecnologías para aislar el ADN sin células. Los gránulos unen el ARN de forma más eficiente que los filtros de fibra de vidrio, lo que se traduce en producciones de ARN mayores y más homogéneas. Además, debido a que no se utilizan filtros y colectores de vacío, no hay riesgo de que partículas celulares obstruyan estos elementos durante el proceso de extracción. Este problema de obstrucción es especialmente preocupante en muestras ricas en proteínas y de gran volumen, como el plasma, que se utilizan comúnmente en los estudios de ADN sin células.
Química de superficie optimizada
El silano MyOne Dynabeads del kit de aislamiento de ADN sin células MagMAX presenta una química de la superficie similar a la sílice y optimizada con un área de superficie muy específica que permite una cinética eficiente y una alta sensibilidad en la captura de ácidos nucleicos. Estos aspectos hacen que el silano Dynabeads MyOne sea ideal para la recuperación de objetivos de ADNcf circundante presente en concentraciones bajas en fluidos corporales libres de células. Una vez capturados, estos raros fragmentos de ADN se pueden eluir en pequeños volúmenes de elución de 15 µl a 50 µl y están listos para aplicaciones posteriores.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | 1 x 1,5 ml de partículas magnéticas de ADN sin células MagMAX 1 x 125 ml de solución de lisis/unión de ADN sin células MagMAX* 1 x 100 ml de solución de lavado de ADN sin células MagMAX 1 x 5 ml de solución de elución de ADN sin células MagMAX * El color de la solución de lisis/unión puede variar de incoloro a amarillo. El color de la solución no tiene ningún impacto en el rendimiento de la extracción de ADN. |
| Formato | Kit |
| Isolation Technology | Gránulo magnético |
| Tipo de muestra | ADNbc, Muestras líquidas (p. ej., suero) |
| Para utilizar con (aplicación) | Secuenciación de próxima generación, PCR en tiempo real, PCR |
| Compatibilidad de alto rendimiento | Protocolos automatizados |
| Línea de productos | MagMAX |
| Tipo de producto | Kit de aislamiento de ADN |
| Cantidad | 1 Kit |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Mostrar más |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.