Learn More
Applied Biosystems™ MagMAX™-96 Viral RNA Isolation Kit
Código de producto. 30057765 Tienda Applied Biosystems Productos
Cambiar vista
Click to view available options
N.º de reacciones:
96
480
Tamaño de la unidad:
96 reacciones
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. N.º de reacciones Tamaño de la unidad
30057765 480 paquete de 5
30057783 96 96 reacciones
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30057765 Proveedor Applied Biosystems™ N.º de proveedor AMB18365
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
This Applied Biosystems™ kit is for the isolation of viral RNA and DNA from diverse sample types (i.e., environmental samples and biofluids). Nucleic acids purified using this kit are ideal for PCR and RT-PCR applications.
Este Kit Applied Biosystems™ se utiliza para el aislamiento de ARN y ADN virales en diversos tipos de muestras (es decir, muestras medioambientales y biofluidos). Los ácidos nucleicos purificado mediante el kit son idóneos para aplicaciones PCR y RT-PCR. Perfecto para trabajar con concentraciones virales bajas, el kit contiene suficientes reactivos para 5 × 96 reacciones.
Ventajas de la purificación basada en gránulos magnéticos MagMAX™:
Los gránulos magnéticos ofrecen muchas ventajas en comparación con otras tecnologías para el aislamiento de ARN. Los gránulos unen el ARN de forma más eficiente que los filtros de fibra de vidrio, lo que se traduce en producciones de ARN mayores y más homogénea. Además, debido a que no se utilizan filtros, no hay riesgo de obstrucción del filtro por la presencia de partículas celulares en las muestras. Dado que solo se necesita un pequeño volumen de gránulos magnéticos para una unión de alta eficacia, el ARN unido puede eluirse en solo de 20 a 50 μl de agua sin nucleasas, concentrando el ARN de muestras grandes y diluidas.
Optimizado para el aislamiento de virus en biofluidos:
Los kits de aislamiento de ARN viral Applied Biosystems™ MagMAX™ aplicados se han optimizado para su uso con fluidos biológicos y muestras sin células como suero, plasma, hisopos y medios de cultivo celular. Estas muestras plantean dificultades específicas al purificar el ARN, como pueden ser títulos virales bajos, grandes volúmenes por procesar y complejidad de la muestra. Sin necesidad de disolventes orgánicos o precipitación de ARN, el Kit de aislamiento de ARN viral MagMAX™ elimina los problemas que a menudo se plantean con otros métodos de aislamiento de ARN como la obstrucción de los filtros, grandes volúmenes de elución y producciones no uniformes. Con este kit se han recuperado cuantitativamente niveles de entrada de ADN y ARN de entre 20 copias y 25 x 106 copias a partir de plasma, suero y leche. Incluso con muestras más pequeñas, la detección de patógenos fue tan sensible (cantidades equivalentes) o más (cantidades menores) cuando se utilizó el kit MagMAX™ para aislar el ácido nucleico que cuando se empleó otro producto de la empresa. Hay disponibles protocolos descargables para el uso de este kit con sistemas de manipulación de líquidos específicos en el recurso de automatización.
Productos acompañantes:
ARN portador (n.º SKU 4382878), concentrado de solución de lisis/unión (n.º SKU AM8500), concentrado de solución de lavado 1 (n.º SKU AM8504) y concentrado de solución de lavado 2 (n.º SKU AM8640) son componentes de los Kits de aislamiento de ARN viral MagMAX™ que también pueden adquirirse por separado. Es necesario un soporte de anillo magnético de 96 pocillos para utilizar este kit. El Soporte magnético 96 (n.º SKU AM10027) y el Soporte de anillo magnético de 96pocillos (n.º SKU AM10050) están diseñados para la precipitación de gránulos paramagnéticos a partir de microplacas estándar de 96 pocillos con fondo en U. El soporte de anillo magnético sedimenta los gránulos magnéticos en círculo, lo que permite la fácil eliminación del sobrenadante con un robot o pipeteadores multicanal. Como placas de procesamiento adicionales, se recomiendan las Placas de polipropileno de fondo en U de 96 pocillos de matriz (Thermo Scientific, n.º artículo 4917). Para obtener una versión validada por NVSL de este kit, consulte los Kits de aislamiento de ARN viral MagMAX™-96 AI/ND (n.º SKU 1929 y n.º SKU AM1835).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento El ARN portador y el potenciador de unión o lisis se almacenan a – 20 °C; los gránulos de unión de ARN se almacenan a 4 °C. El concentrado de solución de lavado 2 y el tampón de elución se pueden almacenar a 4 °C o a temperatura ambiente. El concentrado de la solución de unión⁄lisis, el concentrado de la solución de lavado 1 y las placas de procesamiento y las tapas se almacenan a temperatura ambiente. El agua sin nucleasas puede almacenarse a cualquier temperatura.
Formato Placa de 96 pocillos
Isolation Technology Gránulo magnético
Tiempo de purificación 45 min
Tipo de muestra Muestras líquidas (p. ej., suero), muestras virales, fluidos sin células
Tipo de producto final ADN⁄ARN víricos
Compatibilidad de alto rendimiento Compatible con alto rendimiento, no compatible con alto rendimiento (manual), protocolos automatizados
Para utilizar con (equipo) Procesador de partículas magnéticas KingFisher™ Flex, KingFisher 96
Para utilizar con (aplicación) PCR cuantitativa en tiempo real (qPCR), PCR de transcriptasa inversa (RT-PCR) y Northern Blotting
N.º de reacciones 480
Línea de productos MagMAX
Cantidad 5 x 96 preparaciones
Báscula Maxi
Cantidad de material de partida Hasta 50 μ l
Target ADN⁄ARN víricos
Producción 5 ng
Mostrar más Mostrar menos
Solo para uso veterinario.