Learn More
JULABO™ Baño de circulación calefactado MAGIO MX-BC12
Código de producto. 16876143
Cambiar vista
Click to view available options
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tensión unitSize
16876143 230 V cada uno
1 options
Código de producto. 16876143 Proveedor JULABO™ N.º de proveedor 9033512
Los dispositivos ofrecen bombas de presión y succión de gran potencia para satisfacer las demandas más exigentes de control de temperatura de aplicaciones externas.
  • Conexión USB
  • Interfaz RS232 para la comunicación en línea
  • Programador integrado
  • Conexión Pt100 externa integrada
  • Interfaces analógicas (accesorio)
  • Ideal para aplicaciones externas exigentes
  • Control sencillo de aplicaciones complejas
  • Caudal 16- 31 l/min, presión 0,24- 0,92 bar, succión 0,03... 0,4 bar
  • Bomba de presión/succión extremadamente potente y ajustable continuamente
  • Gran capacidad calorífica de 3 kW (MX-Z) y 2 kW (MS-Z)
  • Aislamiento térmico de alta calidad de los depósitos de baño
  • Puerto Ethernet
  • Modelos para aplicaciones internas y externas de 3 a 26 litros
  • Gran pantalla táctil TFT de alta resolución con interfaz de usuario multilingüe
  • Piezas que están en contacto con el medio de acero inoxidable acero
Especificaciones
Temperatura ambiente De 10 °C a 40 °C
Capacidad (métrico) De 8,5 a 12 L
Certificaciones/conformidad DIN12876-1; IP20 (IEC 60529)
Comunicaciones USB, Ethernet, RS232, RS248, Modbus TCP/IP
Tipo de bomba Bomba de presión/succión
Intervalo de temperatura De 20 °C a 300 °C
Pantalla Pantalla táctil TFT de 7 in
Para utilizar con (aplicación) Baño de calentamiento
Capacidad calorífica 3 kW
Material Acero inoxidable
Presión máxima De 0,24 a 0,92 bar
Succión máx. De -0,03 a -0,4 bar
Modelo Magio MX-BC12
Capacidad de la bomba De 16 a 31 L/min
Clase de seguridad 3/FL
Estabilidad de la temperatura ±0.01°C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 33 × 49 × 47 cm
Dimensiones (L x An x Al) Interior 22 x 15 x 20 cm
Peso (métrico) 14,6 kg
Tensión 230 V