Learn More
JULABO Circulador de refrigeración/calentamiento MAGIO MS-800F, con refrigerantes naturales
Código de producto. 17957831
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
De 5 a 7,5 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Tamaño de la unidad
17957831 De 5 a 7,5 l cada uno
1 options
Código de producto. 17957831 Proveedor JULABO N.º de proveedor 9032715.N1
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Como todos los circuladores de la gama MAGIO, los circuladores refrigerados destacan por su calidad superior, su alto rendimiento y su funcionamiento intuitivo. Los dispositivos ofrecen bombas de presión y succión de gran resistencia para satisfacer las demandas más exigentes de control de temperatura de aplicaciones externas.
  • Ya sea en investigación básica, pruebas de materiales o sistemas técnicos, los circuladores refrigerados MAGIO ofrecen soluciones de alta tecnología para los altos requisitos de los clientes.
  • Esta máquina de refrigeración funciona con refrigerante natural y respetuoso con el medio ambiente y fue desarrollada con un enfoque en la eficiencia energética. Esto supone un importante ahorro en los costes operativos para numerosas aplicaciones, lo que supone también una rápida amortización de los costes de adquisición. Al mismo tiempo, el menor consumo de energía contribuye positivamente a la protección del clima.
  • Ideal para aplicaciones externas exigentes
  • Control sencillo de aplicaciones complejas
  • Bomba de presión/succión extremadamente potente y ajustable continuamente
  • Caudal: 16 a 31 L/min
  • Presión: 0,24 a 0,92 bar
  • Succión: 0,03 a 0,4 bar
  • Gran pantalla táctil TFT de alta resolución con interfaz de usuario multilingüe
  • Piezas que están en contacto con el medio de acero inoxidable acero
  • Programador integrado
  • Conexión Pt100 externa integrada
  • USB conexión
  • Interfaz RS232 para la comunicación en línea
  • Ethernet
  • Interfaces analógicas (accesorio)
  • Clase III (FL) según DIN 12876-1
  • Conexiones para la válvula de solenoide
  • Conexión de bomba integrada M16 ×1
Especificaciones
Capacidad (métrico) De 5 a 7,5 l
Comunicaciones Ethernet, Modbus , RS232, RS485, Estaca, USB
Capacidad de refrigeración 0,86 kW a 20 °C
Caudal De 16 a 31 l/min
Tipo de bomba Bomba de inmersión
Intervalo de temperatura De -40 °C a +200 °C
Tipo Baño de circulación
Requisitos eléctricos 200/230 V 50/60 Hz