Learn More
Invitrogen™ MagicMedia™ E. coli Expression Medium, Powder
Código de producto. 15398136
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 L
5 x 1 L
Tamaño de la unidad:
1 Kg
1 set
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15398136 5 x 1 L 1 set
15351532 1 L 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15398136 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor K6815
Edge
Includes
Consta de un componente patentado A (en formato de polvo de bolsa de aluminio) y el componente B (en formato de líquido tampón).
El medio de expresión E. coli MagicMedia™ se ha diseñado específicamente para aumentar drásticamente la producción de proteínas recombinantes en sistemas de expresión E. coli regulados por T7 sin supervisar las densidades ópticas del cultivo ni añadir inductor. La formulación MagicMedia™ exclusiva permite que el crecimiento E. coli alcance densidades de cultivo de 3 a 10 veces más elevadas que las densidades alcanzadas con los métodos tradicionales LB + IPTG, lo que le permite:
  • Alcance una producción de proteínas de 3 a 10 veces más alta (Figura 1) con mucho menos tiempo de trabajo
  • Elimine los pasos de supervisión de las densidades ópticas que requieren mucho tiempo: simplemente inocule, realice el cultivo por la noche y coséchelo (Figura 2)
  • Reduzca el volumen de cultivo para simplificar los procesos de manipulación y ampliación.
Además, el medio de expresión E. coli MagicMedia™ es ideal para la expresión simultánea de varios clones para aplicaciones de alto rendimiento.
El medio de expresión E. coli MagicMedia™ está disponible en dos prácticos formatos para satisfacer necesidades específicas: polvo premezclado envasado en una cómoda bolsa soluble (formato de bolsa de papel de aluminio) o un líquido preesterilizado listo para su uso. Los formatos contienen un componente patentado A (en formato de polvo de bolsa de aluminio) y el componente B (en formato de líquido tampón).
Consta de: componente A (5 x 1 bolsas de papel de aluminio) y tampón de componente B (5 x 1 líquido en frasco).
Información de órdenes
Almacenar a temperatura ambiente (15 - 30 °C). Se garantiza la estabilidad de todos los componentes durante seis meses si se almacenan adecuadamente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Componente A (5 x 1 bolsas de aluminio) y tampón del componente B (5 x 1 líquido de frasco).
Almacenar a temperatura ambiente (entre 15 y 30 °C).
Todos los componentes están garantizados durante seis meses si se almacenan correctamente.
Formulario Polvo
Formato Kit
Tipo de medios Medios de expresión E. coli
Método de preparación Autoclave
Tipo de producto Medio de expresión
Línea de productos MagicMedia
Cantidad 5 x 1 L
Especie Escherichia coli